Natriumnitrat ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Natronsalpeter
10873.22EA 718 EUR
10873.22 10873.06 10873.14
Natriumnitrat ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Natriumnitrat
Formel: NaNO₃
Molecular Weight: 84,99 g/mol
Siedepunkt: 380 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 308 °C
Dichte: 2,26
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011119
CAS-Nummer: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488221-41
Merck Index: 14,8647