Natriumnitrat, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Natronsalpeter
0598-500GEA
125
EUR
0598-500G
Natriumnitrat, hochrein
Natriumnitrat
Formel:
NaNO₃ Molecular Weight: 84,99 g/mol Siedepunkt: 380 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 308 °C Dichte: 2,26 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011119 CAS-Nummer: 7631-99-4 EINECS: 231-554-3 UN: 1498 ADR: 5.1,III REACH: 01-2119488221-41 Merck Index: 13,08720 |
Spezifikation Testergebnisse
Insolubles | ≤0.04% |
Purity | ≥99.0% |