Natriumnitrat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Natronsalpeter
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.06537.1000EA 79.9 EUR
1.06537.1000 1.06537.9025 1.06537.0500 1.06537.9999
Natriumnitrat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Natriumnitrat
Formel: NaNO₃
Molecular Weight: 84,99 g/mol
Siedepunkt: 380 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 308 °C
Dichte: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011119
CAS-Nummer: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488221-41
Merck Index: 13,08720
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 874 g/l (20 °C)
Melting Point 308 °C
Molar Mass 84.99 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Density 2.26 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 8.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer
Hazard Class Description Oxidizer