Wasser, Electran für die Molekularbiologie
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: WasserstoffoxidHydrogenoxid
445847DEA 143 EUR
445847D
Wasser, Electran für die Molekularbiologie
Wasser
Formel: H₂O
Molecular Weight: 18,02 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Osmolalität (mOsm/kg) Max. 3
DNasen Nicht nachgewiesen
RNasen Nicht nachgewiesen
Proteasen Nicht nachgewiesen
Fe (Iron) Max. 0.006 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.005 ppm
Pb (Lead) Max. 0.005 ppm