Schliff-Mehrfachverteiler, BOLA
Lieferant: Bohlender
BOLA
BOHLD620-08EA 95.7 EUR
BOHLD620-08
Schliff-Mehrfachverteiler, BOLA
Adapter Adapter, Normschliff mit Schlaucholiven
PTFE, weiß. Für Flaschen oder Reaktionsgefäße mit Schliff. Zum Umfüllen von Flüssigkeiten, ohne diese zu verunreinigen. Zum Anschluss an eine Flüssigkeitsquelle, ein Über- oder Unterdrucksystem.
  • Temperaturbeständigkeit: −200 bis +250 °C
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Autoklavierbar
  • Vakuum: geeignet
Komplett aus PTFE. Mit Schliff NS 29/32 und zwei GL-Gewindehälsen. Integrierte Lösungsmutter zum Öffnen festsitzender Schliffe. Zum Anschließen von Schläuchen oder Rohren aus Glas, Kunststoff oder Metall mit BOLA-Laborverschraubungen.