Wasser, Tracepur® für anorganische Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: WasserstoffoxidHydrogenoxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.00473.5000EA 621 EUR
1.00473.5000
Wasser, Tracepur® für anorganische Spurenanalyse, Supelco®
Wasser
Formel: H₂O
Molecular Weight: 18,02 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 12,10175
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Molar Mass 18.02 g/mol
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 23 hPa (20 °C)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral