Natriumhydroxid ≥97,0%, Perlen, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
28240.460EA 279 EUR
28240.460 28240.361 28240.292
Natriumhydroxid ≥97,0%, Perlen, TECHNICAL
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 323 °C
Dichte: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 97.0 %
Sodium carbonate Max. 1.5 %