Natriummetaphosphat, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
27880.296EA 32.9 EUR
27880.296 27880.365
Natriummetaphosphat, TECHNICAL
Sodium metaphosphate
Formel: NaPO₃
Molecular Weight: 101,96 g/mol
Schmelzpunkt: 625 °C
Dichte: 2,54 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 10361-03-2
EINECS: 233-782-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
di-Phosphorus pentoxide Min. 60 %