Natriumperoxodisulfat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: di-NatriumperoxodisulfatPeroxydischwefelsäure DinatriumsalzNatriumpersulfat
54100.A1EA 54.1 EUR
54100.A1 54100.A7
Natriumperoxodisulfat ≥98%
Natriumperoxodisulfat
Formel: Na₂S₂O₈
Molecular Weight: 238,11 g/mol
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 2,40
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003501
CAS-Nummer: 7775-27-1
EINECS: 231-892-1
UN: 1505
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,8656