Natriumperoxodisulfat ≥97%, gereinigt
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
di-Natriumperoxodisulfat
, Peroxydischwefelsäure Dinatriumsalz
, Natriumpersulfat
27997.368EA
182
EUR
27997.368
Natriumperoxodisulfat ≥97%, gereinigt
Natriumperoxodisulfat
Formel:
Na₂S₂O₈ Molecular Weight: 238,11 g/mol Schmelzpunkt: 100 °C Dichte: 2,4 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003501 CAS-Nummer: 7775-27-1 EINECS: 231-892-1 UN: 1505 ADR: 5.1,III REACH: 01-2119495975-15 Merck Index: 13,08729 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 97 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Fe (Iron) | Max. 50 ppm |
Fixed origin of raw material | Passes test |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...