Natriumperoxodisulfat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: di-NatriumperoxodisulfatPeroxydischwefelsäure DinatriumsalzNatriumpersulfat

SIAL71889-5KGEA 1850 EUR
SIAL71889-5KG SIAL71889-1KG
Natriumperoxodisulfat, Sigma-Aldrich®
Natriumperoxodisulfat
Formel: Na₂S₂O₈
Molecular Weight: 238,11 g/mol
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003501
CAS-Nummer: 7775-27-1
EINECS: 231-892-1
UN: 1505
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08729

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR