Natriumsulfit
Lieferant: EMD MILLIPORE CORPORATION
EMSCSX0785-20EA
0
EUR
EMSCSX0785-20
Natriumsulfit
Sodium sulphite
Formel:
Na₂SO₃ Molecular Weight: 126,04 g/mol Schmelzpunkt: > 500 °C Dichte: 2,63 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003503 CAS-Nummer: 7757-83-7 EINECS: 231-821-4 REACH: 01-2119537420-49 Merck Index: 13,08757 |