Natriumsulfat, wasserfrei, gekörnt, EMSURE® für die organische Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.06639.0500EA 68.8 EUR
1.06639.9999 1.06639.0500
Natriumsulfat, wasserfrei, gekörnt, EMSURE® für die organische Spurenanalyse, Supelco®
Natriumsulfat
Formel: Na₂SO₄
Molecular Weight: 142,04 g/mol
Schmelzpunkt: 888 °C
Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003504
CAS-Nummer: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/41/16640641.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance small crystals
Assay (acidimetric) ≥ 99.0 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
Loss on drying (130 °C) ≤ 0.5 %