Natriumsulfat ≥99,5%, PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Glaubersalz
28116.293EA 114 EUR
28116.293
Natriumsulfat ≥99,5%, PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
Natriumsulfat
Formel: Na₂SO₄
Molecular Weight: 142,04 g/mol
Siedepunkt: 1429 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 888 °C
Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003504
CAS-Nummer: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/41/16640641.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt Min. 99,5 %
Absence for pesticide residues Entspricht
pH-Wert (20°C; 5 %) 5.0 - 8.0
Schwermetalle (als Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Trocknungsverlust (130°C) Max. 0,5 %
Glühverlust (600 °C) Max. 0,5 %
Gesamt N (Stickstoff) Max. 10 ppm
Cl (Chlorid) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphat) Max. 20 ppm
As (Arsen) Max. 1 ppm
Ca + Mg (als Ca) Max. 100 ppm
Fe (Eisen) Max. 2 ppm
K (Kalium) Max. 100 ppm