Schwefelsäure 95-97%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
20690.511EA 476 EUR
20690.511 20690.330 20690.442 20690.290
Schwefelsäure 95-97%, GPR RECTAPUR®
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98,08 g/mol
Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –7,5 °C
Dichte: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
REACH: 01-2119458838-20
Merck Index: 14,08974
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt 95 - 97 %
Density (20/4) 1.800 - 1.940
Schwermetalle (als Pb) Max. 10 ppm
Glührückstand Max. 50 ppm
Cl (Chlorid) Max. 5 ppm
Fe (Eisen) Max. 5 ppm