Natriumhydrogensulfat
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: Natriumbisulfat
MOLE28194523-1KGEA 111 EUR
MOLE28194523-1KG
Natriumhydrogensulfat
Natriumhydrogensulfat
Formel: HNaO₄S
Molecular Weight: 120,06 g/mol
Schmelzpunkt: 181,85 °C
Dichte: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003531
CAS-Nummer: 7681-38-1
EINECS: 231-665-7
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08729