Natriumselenit Se 44-46%, wasserfrei
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
ACRO200731000EA
104
EUR
ACRO200731000
ACRO200730250
ACRO200735000
Natriumselenit Se 44-46%, wasserfrei
Sodium selenite
Formel:
Na₂SeO₃ Molecular Weight: 172,94 g/mol Schmelzpunkt: 350 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003489 CAS-Nummer: 10102-18-8 EINECS: 233-267-9 UN: 2630 ADR: 6.1,I Merck Index: 12,08822 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Powder |
Assay | 44 to 46 % (Se) |
Loss on drying | ≤0.5 % |
Iron (Fe) | ≤300 ppm |
Lead (Pb) | ≤500 ppm |