Natriumselenit, wasserfrei ≥99% (Metall-Basis) typ. ≥ 99.75%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
12585.22EA 67 EUR
12585.22 12585.36
Natriumselenit, wasserfrei ≥99% (Metall-Basis) typ. ≥ 99.75%
Sodium selenite
In glass manufacturing
Formel: Na₂SeO₃
Molecular Weight: 172,94 g/mol
Schmelzpunkt: >350 °C
Dichte: 3,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003489
CAS-Nummer: 10102-18-8
EINECS: 233-267-9
UN: 2630
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,8673