Natriumselenit, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
SIAL71950-100GEA
75.5
EUR
SIAL71950-100G
SIAL71950-500G
Natriumselenit, Sigma-Aldrich®
Sodium selenite
Formel:
Na₂SeO₃ Molecular Weight: 172,94 g/mol Schmelzpunkt: 710 °C Dichte: 3,1 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003489 CAS-Nummer: 10102-18-8 EINECS: 233-267-9 UN: 2630 ADR: 6.1,I Merck Index: 12,08822 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...