Natriumselenit, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIALS5261-10GEA 59.7 EUR
SIALS5261-10G SIALS5261-100G SIALS5261-25G
Natriumselenit, Sigma-Aldrich®
Sodium selenite
Formel: Na₂SeO₃
Molecular Weight: 172,94 g/mol
Schmelzpunkt: 710 °C
Dichte: 3,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003489
CAS-Nummer: 10102-18-8
EINECS: 233-267-9
UN: 2630
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,08822