Calciumchlorid, wasserfrei, Granulat Reag. Ph. Eur., Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Chlorcalcium
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.02378.2500 1.02378.9025 1.02378.0500
1.02378.2500EA 185 EUR
1.02378.2500 1.02378.9025 1.02378.0500
Calciumchlorid, wasserfrei, Granulat Reag. Ph. Eur., Supelco®
Calciumchlorid
Formel: CaCl₂
Molecular Weight: 110,98 g/mol
Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 772 °C
Dichte: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010903
CAS-Nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659