Magnesiumchlorid, wasserfrei 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
12315.C4EA 561 EUR
12315.C4 12315.A1 12315.A7
Magnesiumchlorid, wasserfrei 99%
Magnesium chloride
Catalyst, flocculating agent, various magnesium cements, ceramics, analytical reagent
Formel: MgCl₂
Molecular Weight: 95,21 g/mol
Siedepunkt: 1412 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 714 °C
Dichte: 2,32
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011106
CAS-Nummer: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 14,5662