Bed pan
Lieferant: Kartell
KART586EA 18.8 EUR
KART586
Bed pan
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Sammlung und Vorbereitung von Urinproben
Bed pan moulded in white PP.
  • Withstand temperatures up to 120 °C
  • Very good chemical resistance
  • Easy to clean