Bariumnitrat 99+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
203155000 203150025
ACRO203155000EA 49.4 EUR
ACRO203155000 ACRO203150025
Bariumnitrat 99+% zur Analyse
Barium nitrate
Formel: Ba(NO₃)₂
Molecular Weight: 261,34 g/mol
Schmelzpunkt: 592 °C
Dichte: ~ 3,23 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003442
CAS-Nummer: 10022-31-8
EINECS: 233-020-5
UN: 1446
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,00986
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
pH 5 to 8 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Strontium (Sr) ≤1000 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm