Bariumnitrat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A11305.36 A11305.0E
A11305.36EA 31.1 EUR
A11305.36 A11305.0E
Bariumnitrat ≥99%
Barium nitrate
Purity: 99% CAS No.: 10022-31-8 Molecular Formula: BaN2O6 Formula Weight: 261.35 Melting Point: 592° dec. Merck Reference: 14,983 MDL No.: MFCD00003442
Formel: Ba(NO₃)₂
Molecular Weight: 261,34 g/mol
Schmelzpunkt: 592 °C (Zers.)
Dichte: 3,24
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003442
CAS-Nummer: 10022-31-8
EINECS: 233-020-5
UN: 1446
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,983