Strontiumnitrat, wasserfrei ≥99,97% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
30486.22EA 358 EUR
30486.22 30486.14
Strontiumnitrat, wasserfrei ≥99,97% (Metall-Basis)
Strontium nitrate
Formel: Sr(NO₃)₂
Molecular Weight: 211,63 g/mol
Siedepunkt: 645 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 570 °C
Dichte: 2,990
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011248
CAS-Nummer: 10042-76-9
EINECS: 233-131-9
UN: 1507
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,8845