(±)-Allyl-2,3-epoxypropylether 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO102941000EA 30 EUR
ACRO102941000 ACRO102945000 ACRO102940025
(±)-Allyl-2,3-epoxypropylether 99+%
(±)-Allyl-2,3-epoxypropylether
Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 114,14 g/mol
Siedepunkt: 154 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –100 °C
Dichte: 0,962 g/cm³
Flammpunkt: 48 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005143
CAS-Nummer: 106-92-3
EINECS: 203-442-4
UN: 2219
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4332 to 1.4352 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %