Succinylchlorid ca. 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO132841000EA 75.1 EUR
ACRO132841000 ACRO132840250 ACRO132845000
Succinylchlorid ca. 95%
Succinylchlorid
Formel: C₄H₄Cl₂O₂
Molecular Weight: 154,98 g/mol
Siedepunkt: 190 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 16…17 °C
Dichte: 1,407 g/cm³
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000749
CAS-Nummer: 543-20-4
EINECS: 208-838-0
UN: 3265
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4670 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥94 %