3-Hydrazinobenzoesäure ≥99%

Lieferant: ABCR GMBH

ABCRAB131443.0050EA 0 EUR
ABCRAB131443.0050
3-Hydrazinobenzoesäure ≥99%
3-Hydrazinobenzoic acid
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Schmelzpunkt: ∼194 °C (Zersetzung)
MDL: MFCD00191447
CAS-Nummer: 38235-71-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR