Benzylharnstoff ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B24945.22EA 87 EUR
B24945.22 B24945.14
Benzylharnstoff ≥98%
Benzylharnstoff
Formel: C₈H₁₀N₂O
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Schmelzpunkt: 146…151 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007951
CAS-Nummer: 538-32-9
EINECS: 208-689-1
Merck Index: 14,1147