3-Hydroxypicolinsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
L07489.06
L07489.03
L07489.06EA
115
EUR
L07489.06
L07489.03
3-Hydroxypicolinsäure ≥98%
3-Hydroxypicolinsäure
Purity: 98%
CAS No.: 874-24-8
Molecular Formula: C6H5NO3
Formula Weight: 139.11
Melting Point: ca 214° dec.
Beilstein Reference: 118954
Formel:
C₆H₅NO₃ Molecular Weight: 139,11 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 214 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006294 CAS-Nummer: 874-24-8 EINECS: 212-859-0 |