Succinylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00678.0050EA 134 EUR
8.00678.0050 8.00678.9999
Succinylchlorid, Sigma-Aldrich®
Succinylchlorid
Formel: C₄H₄Cl₂O₂
Molecular Weight: 154,98 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000749
CAS-Nummer: 543-20-4
EINECS: 208-838-0
UN: 3265
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 20 °C
Molar Mass 154.98 g/mol
Boiling Point 190 °C
Flash Point 76 °C
Refractive Index 1.4691 (20 °C, 589 nm)
Density 1.38 g/cm3 (20 °C)