Benzylharnstoff, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01795.0100EA 107 EUR
8.01795.0100 8.01795.9999
Benzylharnstoff, Sigma-Aldrich®
Benzylharnstoff
Formel: C₈H₁₀N₂O
Molecular Weight: 150,18 g/mol
MDL: MFCD00007951
CAS-Nummer: 538-32-9
EINECS: 208-689-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 17 g/l (45 °C)
Melting Point 143 - 146 °C
Molar Mass 150.17 g/mol
Hill Formula C8H10N2O
Chemical Formula C6H5CH2NHCONH2