(±)-2,3-Epoxypropylmethacrylat
Lieferant: POLYSCIENCES EUROPE
|
Achtung
|
POLS02607-500EA
0
EUR
POLS02607-500
(±)-2,3-Epoxypropylmethacrylat
(±)-2,3-Epoxypropylmethacrylat
Formel:
C₇H₁₀O₃ Molecular Weight: 142,15 g/mol |
MDL:
MFCD00005137 CAS-Nummer: 106-91-2 EINECS: 203-441-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |