Dibutylphosphonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL125938-500MLEA 127 EUR
SIAL125938-500ML SIAL125938-100ML
Dibutylphosphonat, Sigma-Aldrich®
Dibutylphosphonat
Formel: C₈H₁₉O₃P
Molecular Weight: 194,21 g/mol
MDL: MFCD00066633
CAS-Nummer: 1809-19-4
EINECS: 217-316-1