3-Hydroxypicolinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
152307-25G
152307-5G
SIAL152307-25GEA
1170
EUR
SIAL152307-25G
SIAL152307-5G
3-Hydroxypicolinsäure, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxypicolinsäure
Formel:
C₆H₅NO₃ Molecular Weight: 139,11 g/mol |
MDL:
MFCD00006294 CAS-Nummer: 874-24-8 EINECS: 212-859-0 |