Malachitgrün-Oxalat, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 4,4'-Di(dimethylamino)trityliumoxalat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
46396-250MGEA 50.8 EUR
46396-250MG
Malachitgrün-Oxalat, Supelco®
Malachitgrün-Oxalat
Formel: C₅₂H₅₄N₄O₁₂
Molecular Weight: 927,02 g/mol
Schmelzpunkt: ∼159 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011766
CAS-Nummer: 2437-29-8
EINECS: 219-441-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05722
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/29/2297529.jpg