3-Hydroxypicolinsäure ≥99,0% (durch HPLC) Matrixsubstanz für MALDI-MS, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
56197-1G 56197-250MG
56197-1GEA 349 EUR
56197-1G 56197-250MG
3-Hydroxypicolinsäure ≥99,0% (durch HPLC) Matrixsubstanz für MALDI-MS, Supelco®
3-Hydroxypicolinsäure
Verpackung: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formel: C₆H₅NO₃
Molecular Weight: 139,11 g/mol
MDL: MFCD00006294
CAS-Nummer: 874-24-8
EINECS: 212-859-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1ede8beb14a51a08dbe8e53e308378c1c1684bf&vid=2d10ec991fa6df942130973aad6f0187ae912089&prid=web&clid=SAPDAM