Palladium 5% auf Bariumcarbonat, reduziert

Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
Achtung

STRE46-1970-10GEA 273 EUR
STRE46-1970-10G
Palladium 5% auf Bariumcarbonat, reduziert
Palladium
Formel: Pd
Molecular Weight: 106,420 g/mol
MDL: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR