D(+)-Glucose
Lieferant: Merck
Synonyme: DextroseTraubenzucker
47249.EA 41.6 EUR
47249.
D(+)-Glucose
D(+)-Glucose
Formel: C₆H₁₂O₆
Molecular Weight: 180,16 g/mol
Schmelzpunkt: 146 °C
Dichte: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148912
CAS-Nummer: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
Merck Index: 14,04459
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/12/26653812.jpg