di-Bortrioxid ≥99,9% (B-Basis)
Lieferant: ABCR GMBH
Gefahr
Synonyme: Borsäureanhydrid
ABCRAB119517.0050EA 0 EUR
ABCRAB119517.0050
di-Bortrioxid ≥99,9% (B-Basis)
di-Bortrioxid
Formel: B₂O₃
Molecular Weight: 69,62 g/mol
Siedepunkt: ~1860 °C
Schmelzpunkt: 450 °C
Dichte: 2,46
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011315
CAS-Nummer: 1303-86-2
EINECS: 215-125-8
REACH: 01-2119486655-24
Merck Index: 13,01327