di-Bortrioxid für die Silikatbestimmung, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Borsäureanhydrid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.00163.9050EA
0
EUR
1.00163.9050
1.00163.1000
di-Bortrioxid für die Silikatbestimmung, Supelco®
di-Bortrioxid
Formel:
B₂O₃ Molecular Weight: 69,62 g/mol Siedepunkt: 1860 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 450 °C Dichte: 1,81…1.86 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011315 CAS-Nummer: 1303-86-2 EINECS: 215-125-8 REACH: 01-2119486655-24 Merck Index: 12,01365 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 36 g/l (25 °C) |
Melting Point | 450 °C |
Molar Mass | 69.61 g/mol |
Bulk Density | 900 - 1100 kg/m3 |
Boiling Point | 1860 °C |
Density | 2.46 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4 (10 g/l, H2O, 25 °C) |