Kieselgel, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.01905.1000EA 66.1 EUR
1.01905.1000
Kieselgel, Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60,08 g/mol
Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1710 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
REACH: 01-2119379499-16