Kieselgel, Perlen ~2 - 5 mm trocknungsfördernd, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.07735.1000EA
60.2
EUR
1.07735.1000
Kieselgel, Perlen ~2 - 5 mm trocknungsfördernd, Supelco®
Silica gel
Formel:
SiO₂ Molecular Weight: 60,08 g/mol Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1710 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 REACH: 01-2119379499-16 |