Schwefelkohlenstoff 99.9% für die Spektroskopie
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Carbondisulfid
, Kohlendisulfid
, Kohlenstoffdisulfid
ACRO167710025EA
200
EUR
ACRO167710025
ACRO167710250
ACRO167715000
Schwefelkohlenstoff 99.9% für die Spektroskopie
Schwefelkohlenstoff
Formel:
CS₂ Molecular Weight: 76,14 g/mol Siedepunkt: 46 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –111 °C Dichte: 1,262 g/cm³ Flammpunkt: –30 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011321 CAS-Nummer: 75-15-0 EINECS: 200-843-6 UN: 1131 ADR: 3, Merck Index: 13,01821 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.03 % |
GC | ≥99.85 % |
UV at 380 nm | A: ≤1.3 |
UV at 390 nm | A: ≤0.5 |
UV at 400 nm | A: ≤0.1 |
UV at 410 nm | A: ≤0.05 |
UV at 420 nm | A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |