Schwefelkohlenstoff 99.9%, reinst niedriger Benzol-Gehalt
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: CarbondisulfidKohlendisulfidKohlenstoffdisulfid
ACRO177280025EA 193 EUR
ACRO177280025 ACRO177280250 ACRO177280010 ACRO177285000
Schwefelkohlenstoff 99.9%, reinst niedriger Benzol-Gehalt
Schwefelkohlenstoff
Formel: CS₂
Molecular Weight: 76,14 g/mol
Siedepunkt: 46,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –111 °C
Dichte: 1,262 g/cm³
Flammpunkt: –30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011321
CAS-Nummer: 75-15-0
EINECS: 200-843-6
UN: 1131
ADR: 3,I
Merck Index: 13,01821
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/53/94/785394.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Assay ≥99.85 % (By difference)
Residue after evaporation ≤20 ppm
Hydrogen sulfide (H2S) ≤3 ppm
Benzene ≤50 ppm
HPLC ≥97.5 %