Schwefelkohlenstoff ≥99,9% (durch GC), Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur. für die IR-Spektrophotometrie, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: CarbondisulfidKohlendisulfidKohlenstoffdisulfid
31627-1LEA 120.57 EUR
31627-1L
Schwefelkohlenstoff ≥99,9% (durch GC), Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur. für die IR-Spektrophotometrie, Riedel-de Haën™
Schwefelkohlenstoff
Beilstein Number: 1098293
RTECS Number: FF6650000
UNSPSC Code: 12190000
Formel: CS₂
Molecular Weight: 76,14 g/mol
Siedepunkt: 46 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: -76 °C
Dichte: 1,264 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: -30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011321
CAS-Nummer: 75-15-0
EINECS: 200-843-6
UN: 1131
ADR: 3,I
Merck Index: 13,01821
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/53/94/785394.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Vapor Density 2.67 (vs air)
Explosion Limit 50 %
Assay (GC) Min. 99.9 %
Boiling range 46 - 47 °C
Density (D 20/4) 1.262 - 1.263
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
H₂S + foreign org. S-comp. Max. 0.0001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.00025 %
Sulfite (as SO₂) Max. 0.001 %
Benzene Max. 0.001 %
Iodine consuming matters complying
APHA Max. 10
Autoignition Temperature 212 °F