Phosphor(III)bromid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Phosphortribromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22321.6000EA 1080 EUR
8.22321.6000 8.22321.9038 8.22321.0050 8.22321.9057 8.22321.0250 8.22321.9999
Phosphor(III)bromid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Phosphor(III)bromid
Formel: PBr₃
Molecular Weight: 270,69 g/mol
Siedepunkt: 175 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 2,8903 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011436
CAS-Nummer: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2
UN: 1808
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07514
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -40 °C
Molar Mass 270.69 g/mol
Boiling Point 173 - 175 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.9 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.6945 (20 °C, 589 nm)
Density 2.85 g/cm3 (20 °C)