di-Phosphorpentoxid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: DiphosphorpentoxidPhosphor(V)oxidPhosphorsäureanhydrid
A13348.0EEA 112 EUR
A13348.0E
di-Phosphorpentoxid ≥98%
di-Phosphorpentoxid
Formel: P₂O₅
Molecular Weight: 141,94 g/mol
Siedepunkt: 360 °C (Subl.)
Schmelzpunkt: 340 °C
Dichte: 2,39
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011440
CAS-Nummer: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN: 1807
ADR: 8,II
Merck Index: 14,7355