di-Phosphorpentoxid

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: DiphosphorpentoxidPhosphor(V)oxidPhosphorsäureanhydrid

HONE04113.9050EA 0 EUR
HONE04113.9050
di-Phosphorpentoxid
di-Phosphorpentoxid
Formel: P₂O₅
Molecular Weight: 141,94 g/mol
Schmelzpunkt: 562 °C
Dichte: 2,253 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011440
CAS-Nummer: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN: 1807
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07441

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR